Tlačiť
quinoline-4-carbothioamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR928020-1G OR928020-250MG
APOSOR928020-1GEA 862.01 EUR
APOSOR928020-1G APOSOR928020-250MG
quinoline-4-carbothioamide 95%
quinoline-4-carbothioamide
Vzorec: C₁₀H₈N₂S
Mw: 188.249 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179220
Číslo CAS: 74585-98-1