Tlačiť
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 183.06 EUR
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂
Mw: 190.629 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428598
Číslo CAS: 61220-58-4