Tlačiť
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR927741-1G OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA 250.7 EUR
APOSOR927741-1G APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₆N₂
Teplota tavenia: 27…28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17281917
Číslo CAS: 39806-89-8