Tlačiť
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic Acid
OR927645-1G OR927645-250MG OR927645-5G
APOSOR927645-1GEA 290.41 EUR
APOSOR927645-1G APOSOR927645-250MG APOSOR927645-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156971
Číslo CAS: 16094-31-8