Tlačiť
5-Aminobenzo[b]furan 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[b]furan-5-amine, 1-Benzofuran-5-amine
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 202.68 EUR
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.147 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04125391
Číslo CAS: 58546-89-7