Tlačiť
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR927570-1G OR927570-5G
APOSOR927570-1GEA 27.88 EUR
APOSOR927570-1G APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Teplota varu: 120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09751790
Číslo CAS: 98642-44-5