Tlačiť
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR926979-10G OR926979-1G OR926979-5G
APOSOR926979-10GEA 328.46 EUR
APOSOR926979-10G APOSOR926979-1G APOSOR926979-5G
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Dimethyl ethylidenemalonate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Mw: 158.152 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008447
Číslo CAS: 17041-60-0