Tlačiť
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR926931-1G OR926931-250MG
APOSOR926931-1GEA 447.83 EUR
APOSOR926931-1G APOSOR926931-250MG
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Methyl 4-cyanobutanoate
Vzorec: C₆H₉NO₂
Mw: 127.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12168338
Číslo CAS: 41126-15-2