Tlačiť
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR926874-100MG OR926874-250MG OR926874-1G OR926874-500MG OR926874-2.5G OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA 375.45 EUR
APOSOR926874-100MG APOSOR926874-250MG APOSOR926874-1G APOSOR926874-500MG APOSOR926874-2.5G APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₅H₄ClNO₂S·ClH
Teplota tavenia: 90…100 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04973456
Číslo CAS: 489430-50-4
OSN: 3261
ADR: 8,III