Tlačiť
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 355.8 EUR
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Vzorec: C₄H₇N₃
Teplota varu: 359 °C
Teplota tavenia: 267…271 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114001
Číslo CAS: 53332-80-2