Tlačiť
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR926745-1G OR926745-5G
APOSOR926745-1GEA 215.9 EUR
APOSOR926745-1G APOSOR926745-5G
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03364950
Číslo CAS: 94567-78-9