Tlačiť
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-Methyl piperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR926692-1G OR926692-5G
APOSOR926692-1GEA 69.7 EUR
APOSOR926692-1G APOSOR926692-5G
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Mw: 179.645 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09271813
Číslo CAS: 164323-84-6