Tlačiť
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR926510-1G OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA 191.07 EUR
APOSOR926510-1G APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09674985
Číslo CAS: 13788-32-4