Tlačiť
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-1GEA 646.51 EUR
APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO₂S
Mw: 212.054 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06739113
Číslo CAS: 885277-08-7
OSN: 3261
ADR: 8 II