Tlačiť
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxymethylmorpholine
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 108.55 EUR
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Mw: 117.146 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04038650
Číslo CAS: 106910-83-2