Tlačiť
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Chlorosulphonylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 227.92 EUR
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO₄S
Mw: 276.737 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08274725
Číslo CAS: 150374-99-5
OSN: 3261
ADR: 8 III