Tlačiť
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 348.49 EUR
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NS
Mw: 189.277 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435868
Číslo CAS: 859850-86-5
OSN: 3259
ADR: 8 III