Tlačiť
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR926138-1G OR926138-250MG
APOSOR926138-1GEA 414.58 EUR
APOSOR926138-1G APOSOR926138-250MG
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Mw: 162.188 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08752621
Číslo CAS: 872362-98-6