Tlačiť
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR925965-1G OR925965-250MG
APOSOR925965-1GEA 366.91 EUR
APOSOR925965-1G APOSOR925965-250MG
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₃
Mw: 198.219 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22565664
Číslo CAS: 915396-44-0