Tlačiť
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR925945-1G OR925945-5G
APOSOR925945-1GEA 249.15 EUR
APOSOR925945-1G APOSOR925945-5G
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Mw: 162.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059993
Číslo CAS: 1015939-90-8