Tlačiť
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (1-Benzylpyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
OR925794-100MG OR925794-250MG
APOSOR925794-100MGEA 163.03 EUR
APOSOR925794-100MG APOSOR925794-250MG
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃·2ClH
Mw: 260.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23703523
Číslo CAS: 1427475-21-5