Tlačiť
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 59.77 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrNO
Mw: 210.027 g/mol
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261031
Číslo CAS: 89891-69-0