Tlačiť
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR925728-1G OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA 447.83 EUR
APOSOR925728-1G APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
Mw: 251.278 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10565780
Číslo CAS: 669713-61-5