Tlačiť
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]furan, 5-(Fur-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR9251-1G OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA 239.07 EUR
APOSOR9251-1G APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 43…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271948
Číslo CAS: 876728-41-5