Tlačiť
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 33.17 EUR
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₄
Mw: 184.149 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11557227
Číslo CAS: 4319-93-1