Tlačiť
5-Methylbenzofuran 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924946-1G OR924946-250MG
APOSOR924946-1GEA 819.95 EUR
APOSOR924946-1G APOSOR924946-250MG
5-Methylbenzofuran 95%
5-Methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.159 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00138124
Číslo CAS: 18441-43-5