Tlačiť
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 3-isopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR924858-1G OR924858-250MG
APOSOR924858-1GEA 555.96 EUR
APOSOR924858-1G APOSOR924858-250MG
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369096
Číslo CAS: 342026-17-9