Tlačiť
2-(Methoxymethyl)azetidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924801-10G OR924801-1G OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA 2304.43 EUR
APOSOR924801-10G APOSOR924801-1G APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.147 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23105901
Číslo CAS: 1290136-94-5