Tlačiť
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924534-100MG OR924534-1G OR924534-250MG
APOSOR924534-100MGEA 208.29 EUR
APOSOR924534-100MG APOSOR924534-1G APOSOR924534-250MG
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Mw: 183.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24466973
Číslo CAS: 643759-58-4