Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 139.4 EUR
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.147 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111887
Číslo CAS: 89942-45-0