Tlačiť
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 733.65 EUR
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Mw: 209.199 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09029586
Číslo CAS: 34529-06-1