Tlačiť
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Fmoc-HoGln(Trt)-OH, Fmoc-l-hgln(trt)-OH, Fmoc-L-Homogln(Trt)-OH
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 89.73 EUR
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Vzorec: C₄₀H₃₆N₂O₅
Mw: 624.724 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093573
Číslo CAS: 1263046-43-0