Imidazole hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR924059-100G
OR924059-1KG
OR924059-250G
OR924059-25G
OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA
36.5
EUR
APOSOR924059-100G
APOSOR924059-1KG
APOSOR924059-250G
APOSOR924059-25G
APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Vzorec:
C₃H₄N₂·ClH Teplota tavenia: 156…162 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012695 Číslo CAS: 1467-16-9 |