Tlačiť
Imidazole hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 36.5 EUR
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Vzorec: C₃H₄N₂·ClH
Teplota tavenia: 156…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012695
Číslo CAS: 1467-16-9