Tlačiť
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924057-1G OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA 334.07 EUR
APOSOR924057-1G APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Mw: 116.115 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17676395
Číslo CAS: 1268521-85-2