Tlačiť
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 141.8 EUR
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Mw: 186.596 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01109853
Číslo CAS: 219312-44-4