Tlačiť
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Formyl-5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene, 4-Formyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
OR9233-1G OR9233-250MG
APOSOR9233-1GEA 300.04 EUR
APOSOR9233-1G APOSOR9233-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Teplota tavenia: 87…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435848
Číslo CAS: 70170-23-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III