Tlačiť
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR923041-1G OR923041-250MG
APOSOR923041-1GEA 307.23 EUR
APOSOR923041-1G APOSOR923041-250MG
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11188381
Číslo CAS: 1039948-89-4