Tlačiť
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR922195-1G OR922195-250MG
APOSOR922195-1GEA 720.61 EUR
APOSOR922195-1G APOSOR922195-250MG
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Mw: 177.243 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12802686
Číslo CAS: 1184578-88-8