Tlačiť
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 150.02 EUR
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₈BrNO
Teplota tavenia: 181 … 182 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09743698
Číslo CAS: 58914-40-2