Tlačiť
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 5-(Chlorosulphonyl)pentanoate
OR921979-100MG OR921979-1G OR921979-250MG
APOSOR921979-100MGEA 112.96 EUR
APOSOR921979-100MG APOSOR921979-1G APOSOR921979-250MG
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₄S
Mw: 214.667 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22574974
Číslo CAS: 1408058-14-9
OSN: 3265
ADR: 8 III