Tlačiť
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-50MGEA 49.74 EUR
APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271878
Číslo CAS: 876316-35-7
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III