Tlačiť
5-Cyanonicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 139.4 EUR
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Mw: 148.119 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367904
Číslo CAS: 887579-62-6