Tlačiť
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 4-Aminobutanoate
OR921654-1G OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA 270.76 EUR
APOSOR921654-1G APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09923510
Číslo CAS: 50479-22-6
OSN: 1759
ADR: 8,III