Tlačiť
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR921459-1G OR921459-500MG
APOSOR921459-1GEA 596.03 EUR
APOSOR921459-1G APOSOR921459-500MG
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄N₂O·ClH
Mw: 178.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28891479
Číslo CAS: 566159-08-8