Tlačiť
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR921329-1G OR921329-250MG
APOSOR921329-1GEA 343.76 EUR
APOSOR921329-1G APOSOR921329-250MG
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Mw: 179.645 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20685906
Číslo CAS: 109837-32-3