Tlačiť
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR921265-1G OR921265-25G OR921265-5G
APOSOR921265-1GEA 142 EUR
APOSOR921265-1G APOSOR921265-25G APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664139
Číslo CAS: 3702-12-3