Tlačiť
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9209-1G OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA 494.99 EUR
APOSOR9209-1G APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Teplota tavenia: 47,5…49.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271943
Číslo CAS: 876728-39-1
OSN: 3259
ADR: 8,III