Tlačiť
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(Furan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[4-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9205-1G OR9205-250MG
APOSOR9205-1GEA 552.37 EUR
APOSOR9205-1G APOSOR9205-250MG
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₁₉BO₃
Mw: 270.131 g/mol
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435855
Číslo CAS: 868755-79-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III