Tlačiť
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 496.7 EUR
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
Mw: 155.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23381105
Číslo CAS: 78167-68-7