Tlačiť
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR919197-1G OR919197-250MG
APOSOR919197-1GEA 349.69 EUR
APOSOR919197-1G APOSOR919197-250MG
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16658787
Číslo CAS: 301666-63-7